Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Ribofuranose 1-acetat 2,3,5-tribenzoat, 99%
Artikelnummer. 10761441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761441 10 g Glasflaske 10g
10513864 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761441 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 170110100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6974-32-9
Molekylær formel C28H24O9
Molekylvægt (g/mol) 504.48
MDL nummer MFCD00005357
InChI nøgle GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonym 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
SMIL CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-D-Ribofuranose 1-acetate 2, 3, 5-tribenzoate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128,0 °C til 130,0 °C
Farve Brun til grøn eller gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand +24,40 (20,00 °C c=1,pyridin)
Specifik rotation +24.40
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 504.48
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • ß-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate