Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetat, 98+%
Artikelnummer. 10697522 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697522 25 g Glasflaske 25g
10646214 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697522 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 170120250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13035-61-5
Molekylær formel C13H18O9
Molekylvægt (g/mol) 318.27
MDL nummer MFCD00005358
InChI nøgle IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.1% max.
Tab ved tørring 1% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand −15.40° (20°C c=7,MeOH)
Specifik rotation -15.4
Formel vægt 318.27
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver