Få mere at vide
D-ribo Phytosphingosin 1-fosfat, TRC
Artikelnummer. 30179151
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179151 10 mg
30179131 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP39900010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38597-28-3
Molekylær formel C18 H40 N O6 P
Molekylvægt (g/mol) 397.49
Synonym (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol 1-(Dihydrogen Phosphate);
IUPAC navn [(2S,3S,4R)-2-amino-3,4-dihydroxyoctadecyl] dihydrogenfosfat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-ribo Phytosphingosine 1-phosphate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H40NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)18(21)16(19)15-25-26(22,23)24/h16-18,20-21H,2-15,19H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-,17+,18-/m0/s1
Formel vægt 397.2593