Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Raffinose Pentahydrate |
| Kogepunkt | 78 °C til 82 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 4285763 |
| Formel vægt | 594.51 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |