Få mere at vide
D-(+)-Raffinose Pentahydrat
Artikelnummer. 15805188 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15805188 100 g Plastflaske 100g
15815188 500 g Plastikflaske 500g
15849762 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15805188 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J21060.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1701.52 DKK
    1530.65 DKK / 100g
    Spare 170.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17629-30-0 | C18H42O21 | 594,513 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17629-30-0
Molekylær formel C18H42O21
Molekylvægt (g/mol) 594.513
MDL nummer MFCD00071590
InChI nøgle BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC navn (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]pentan-3-hydra!
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Kogepunkt 78 °C til 82 °C
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 4285763
Formel vægt 594.51
Fysisk form Krystallinsk pulver