Tekniske data
| CAS | 17629-30-0 |
| Smeltepunkt | 76 °C til 86 °C |
| Tæthed | 1,465 g/ml (Lit.) |
| Molekylær formel | C18H42O21 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | d-+-raffinosepentahydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i pyridin og vand (1g/7 ml). |
| InChI nøgle | BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N |
| Optisk rotation | 101-107° (c=4, vand) |
| SMIL | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O |
| Vis mere |