Få mere at vide
D(+)-Raffinose pentahydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409176 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1938
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H42O21
Mængde 100 mg
Synonym D-Raffinose pentahydrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.21 mM)
SMIL OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)O)O[C@@H]3CO.O.O.O.O.O
Molekylvægt (g/mol) 594.51
Formel vægt 594.51
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism