Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinosepentahydrat, 99+%
Artikelnummer. 10618153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10618153
Brand: Thermo Scientific Chemicals 195675000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17629-30-0
Molekylær formel C18H32O16·5H2O
Molekylvægt (g/mol) 594.52
MDL nummer MFCD00071590
InChI nøgle BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC navn (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]pentan-6-(hydroxymethyl)-4-trihydroxan-2-yl]methoxy]-5-trimethyl-4-trimethyl-4-ylhydroxid;
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Raffinose pentahydrate
Smeltepunkt 78.0°C to 80.5°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 17, V,8, 403
Merck Index 14, 8096
Specifik rotationstilstand + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Specifik rotation + 105.00
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 594.52
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver