Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Raffinosepentahydrat, 99 %
Beskrivelse
D-(+)-Raffinosepentahydrat anvendes som kulstofkilde i gærkulturmedier. Det bruges også i fugtighedscreme, forhindrer hudens aldring, fremmer hudregenerering, tilsætningsstof i lav-cariogene fødevarer og drikkevarer, ufordøjelig med lavere effektivitet end laktose eller saccharose og stimulerer væksten af lactobaciller og bifidobakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-(+)-Raffinosepentahydrat anvendes som kulstofkilde i gærkulturmedier. Det bruges også i fugtighedscreme, forhindrer hudens aldring, fremmer hudregenerering, tilsætningsstof i lav-cariogene fødevarer og drikkevarer, ufordøjelig med lavere effektivitet end laktose eller saccharose og stimulerer væksten af lactobaciller og bifidobakterier.
Opløselighed Opløseligt i
pyridin og vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Raffinose pentahydrate |
| Smeltepunkt | 78 °C til 82 °C |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 4285763 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i pyridin og vand. |
| Formel vægt | 594,52 (504,45 Vandfri) |