Få mere at vide
D-(+)-Raffinosepentahydrat, 98 %,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476172 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476172 25 g -
11486172 100 g 100g
11496172 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476172 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210279725
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17629-30-0
Molekylær formel C18H42O21
Molekylvægt (g/mol) 594.513
InChI nøgle BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC navn (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]pentan-6-(hydroxymethyl)-4-trihydroxan-2-yl]methoxy]-5-trimethyl-4-trimethyl-4-ylhydroxid;
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Raffinose pentahydrate
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Tæthed 1.465g/mL
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 25 g
Formel vægt 594.5
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver