Få mere at vide
Melford D-(+)-Raffinose Pentahydrat
Artikelnummer. 30018752
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018752 5 kg
30018751 25 g
30018750 1 kg
30018749 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018752 Leverandør Melford Leverandørnr. R205005000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Sulfateret aske:< 0,1 %
Tungmetaller:< 0,001 %
Tekniske data
CAS 17629-30-0, 512-69-6
Molekylær formel C18H32O16-5H2O
Mængde 5 kg