Få mere at vide
D(-)-kininsyre, TRC
Artikelnummer. 30425095
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30425095 25 g
1 options
Artikelnummer. 30425095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ67063025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinic Acid
CAS 77-95-2
Molekylær formel C7 H12 O6
Mængde 25 g
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(1α,3R,4α,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(-)- (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','[1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid, D-(-)-Quinic acid, D-Quinic acid, Quinic acid, Quinic acid','(-)-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
SMIL O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC navn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0634