Få mere at vide
D-Psicose, TRC
Artikelnummer. 30136530
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136530 100 mg
30133030 1 g
17938124 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP839620100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-68-8
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym D-Psicose, Psicose, D- (8CI), D-Allulose, D-ribo-2-Hexulose
IUPAC navn (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Psicose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m1/s1
Formel vægt 180.0634
Procent renhed >95%