Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-propargylglycin, 97 %
Artikelnummer. 15412639
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412639 5 g 5g
15402639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412639 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H65798.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23235-03-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
Et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Også blevet brugt til affinitetsmærkning af svinenyre D-aminosyreoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Også blevet brugt til affinitetsmærkning af svinenyre D-aminosyreoxidase.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23235-03-2
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.116
MDL nummer MFCD00237407
InChI nøgle DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
PubChem CID 6992713
IUPAC navn (2R)-2-aminopent-4-ynsyre
SMIL C#CCC(C(=O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Propargylglycine
Smeltepunkt 205°C (decomposition)
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Formel vægt 113.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver