Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-propargylglycin, 97 %
Beskrivelse
Et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Også blevet brugt til affinitetsmærkning af svinenyre D-aminosyreoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Også blevet brugt til affinitetsmærkning af svinenyre D-aminosyreoxidase.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Propargylglycine |
| Smeltepunkt | 205°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Odorless |
| Formel vægt | 113.12 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- D-Propargylglycine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: (R)-alpha-Propargylglycine