Få mere at vide
D(-)Prolinol, 99%
Artikelnummer. 10483765 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10483765 1 g Glasflaske 1g
10170762 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483765 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 418310010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68832-13-3
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00064321
InChI nøgle HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
IUPAC navn [(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMIL C1CC(NC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)Prolinol
Infrarødt spektrum Autentisk
Farve Rav til farveløs
Navn note 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4830 til 1,4870 (20 °C, 589nm)
Specifik rotation −29° til −33° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluen)
Tæthed 1.02g/mL
Specifik rotationstilstand −31° (20 °C c=1, toluen)
Mængde 1 g
Fysisk form Løsning
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥98,5 % (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)Prolinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.