Få mere at vide
D-Proline, TRC
Artikelnummer. 30427186
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427186 100 mg
30423917 1 g
30425926 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP755990100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-25-2
Molekylær formel C5 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Synonym D-Proline, Proline, D- (8CI), (+)-(R)-Proline, (R)-(+)-Proline, (R)-2-Carboxypyrrolidine, (R)-Proline, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, D-(+)-Proline
IUPAC navn (2R)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)[C@H]1CCCN1
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Proline
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 115.0633