Få mere at vide
D-Proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Proline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 115.0633 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |