Få mere at vide
D-Proline methyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11915411 1 g 1g
11662179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 65365-28-8
Molekylær formel C6H11NO2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 165.62
InChI nøgle HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Synonym d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 44629857
IUPAC navn methyl (2R)-pyrrolidine-2-carboxylate;hydrochloride
SMIL COC(=O)C1CCCN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Proline methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 42°C to 49°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation 35
Formel vægt 165.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Proline methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.