Få mere at vide
D-Prolin-ethylesterhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15492319
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492319 5 g 5g
15402329 25 g 25g
15412329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64910.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 131477-20-8 | C7H14ClNO2 | 179,644 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131477-20-8
Molekylær formel C7H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 179.644
MDL nummer MFCD00191003
InChI nøgle DUJGQVVONTYHLT-FYZOBXCZSA-N
Synonym r-ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, d-proline ethyl ester hydrochloride, h-d-pro-oet hcl, h-d-pro-oet hydrochloride, d-proline, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-oet.hcl, h-d-pro-oet . hci, h-d-pro-oet?cl, d-proline ethyl ester hcl
PubChem CID 56777374
IUPAC navn ethyl-(2R)-pyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C1CCCN1.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Proline ethyl ester hydrochloride
Farve Gul
Beilstein 7170607
Mængde 5 g
Formel vægt 179.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske