Få mere at vide
D-Proline, 99%
Artikelnummer. 11483444
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483444 1 g 1g
11493444 5 g 5g
11403454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483444 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10682.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
D-Proline er en væsentlig bestanddel af kollagen og er vigtig for korrekt funktion af led og sener. Det bruges også som asymmetriske katalysatorer i prolin organokatalyse reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Proline er en væsentlig bestanddel af kollagen og er vigtig for korrekt funktion af led og sener. Det bruges også som asymmetriske katalysatorer i prolin organokatalyse reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1620 g/L ved 20 °C) og acetone (let). Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-25-2
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00064317
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC navn (2R)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(NC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Proline
Smeltepunkt 213°C to 215°C (decomposition)
Beilstein 80811
Opløselighedsinformation Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol.
Tæthed 1.36
Mængde 1 g
Formel vægt 115.13
Optisk rotation +84° (c=1 in water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%