Få mere at vide
D-Proline, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11415392 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11415392 5 g
1 options
Artikelnummer. 11415392 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219545605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Proline
CAS 344-25-2
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel C5H9NO2
MDL nummer MFCD00064317
Mængde 5 g
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
SMIL C1CC(NC1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 115.132
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Formel vægt 115.1
Fysisk form Pulver