Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Proline |
| CAS | 344-25-2 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Molekylær formel | C5H9NO2 |
| MDL nummer | MFCD00064317 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline |
| InChI nøgle | ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N |
| SMIL | C1CC(NC1)C(=O)O |
| Vis mere |