Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Proline |
| Farve | Brun til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Tab ved tørring | 1 % maks. (105 °C, 3 timer) |
| Andre aminosyrer | 0,5% maks. (TLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 22, 2 |
| Specifik rotation | +83,0° til +87,0° (20 °C, 589 nm) (c=4, vand) |
| Fieser | 07,307; 09,393 |
| Vis mere |