Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, 99+%
Artikelnummer. 10470501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10470501 5 g Glasflaske 5g
10720741 1 g Glasflaske 1g
10454335 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470501 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228660050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-25-2
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00064317
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC navn (2R)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(NC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Proline
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 1 % maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, 2
Specifik rotation +83,0° til +87,0° (20 °C, 589 nm) (c=4, vand)
Fieser 07,307; 09,393
Sulfat aske 0,1 % maks.
Specifik rotationstilstand +84,75 (20,00 °C c=4,H2O)
Mængde 5 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99,0 til 101,0% (Total base)
Fysisk form Pulver