Få mere at vide
D-Proline-2,5,5-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Proline-2,5,5-d3 |
| CAS | 1994265-09-6 |
| Molekylær formel | C5 D3 H6 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | D-Proline-2,5,5-d3, (2R)-Pyrrolidine-2,5,5-d3-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i3D2,4D |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC[C@@]([2H])(N1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2,5,5-trideuteriopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.149 |
| Formel vægt | 118.082 |