Få mere at vide
D-Prolinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Prolinamide |
| CAS | 62937-45-5 |
| Molekylær formel | C5H10N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (2R)-2-Carbamoylpyrrolidine, (2R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (R)-Prolinamide, (R)-Pyrrolidine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)[C@H]1CCCN1 |
| IUPAC navn | (2R)-pyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vægt | 114.0793 |