Få mere at vide
D-(-)-Prolinamide, 98%
Artikelnummer. 15473997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473997 5 g 5g
15463997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30901.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62937-45-5 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
Det kan bruges til syntese af prolinderivater som effektive organokatalysatorer til aldolreaktion på vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan bruges til syntese af prolinderivater
som effektive organokatalysatorer til aldolreaktion på vand.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62937-45-5
Molekylær formel C5H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 114.15
MDL nummer MFCD00153457
InChI nøgle VLJNHYLEOZPXFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-prolinamide, r-prolinamide, h-d-pro-nh2, r-pyrrolidine-2-carboxamide, 2r-pyrrolidine-2-carboxamide, d-proline amide, h-d-pro-nh, d-pro-nh2, 2r-2-carbamoylpyrrolidine, 2-pyrrolidinecarboxamide, 2r
PubChem CID 447554
IUPAC navn (2R)-pyrrolidin-2-carboxamid
SMIL NC(=O)C1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Prolinamide
Smeltepunkt 100°C to 103°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +107° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%