Få mere at vide
D-Pipecolinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16493459 1 g
1 options
Artikelnummer. 16493459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0181
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress D-Pipecolinic acid is a normal human metabolite found in human biofluids.
D-Pipecolinic acid is a normal human metabolite found in human biofluids.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pipecolinic acid
CAS 1723-00-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H11NO2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : 66.67 mg/mL (516.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C([C@@H]1NCCCC1)O
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.16
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism