Få mere at vide
D(+)-Pipecolinic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10625901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10625901 100 mg Glass bottle 100mg
1 options
Artikelnummer. 10625901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290981000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Pipecolinic acid
Navn note 99%
CAS 1723-00-8
Smeltepunkt 277°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H11NO2
MDL nummer MFCD00064346
Mængde 100 mg
Beilstein 22, 8
Merck Index 14, 7458
Specifik rotationstilstand +26.5° (25°C c=5,water)
Specifik rotation + 26.5
Synonym r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
SMIL C1CCNC(C1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-piperidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 129.16
PubChem CID 736316
ChEBI CHEBI:41582
Formel vægt 129.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-Pipecolinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.