Få mere at vide
D-Pipecolinic acid, 97%
Artikelnummer. 15409858
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409858 5 g 5g
15419858 25 g 25g
15429858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63255.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1723-00-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1723-00-8
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD00064346
InChI nøgle HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 736316
ChEBI CHEBI:41582
IUPAC navn (2R)-piperidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CCNC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pipecolinic acid
Smeltepunkt 277°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 81094
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof