Få mere at vide
D-pipekolsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Pipecolinic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 129.079 |