Få mere at vide
D-Pinitol, TRC
Artikelnummer. 30350012
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30350012 25 g
1 options
Artikelnummer. 30350012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21294025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Pinitol
CAS 10284-63-6
Molekylær formel C7 H14 O6
Mængde 25 g
Synonym 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, Matezit, Pinit, Sennit, Sennitol
InChI formel InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
SMIL CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (1R,2S,4S,5S)-6-methoxycyclohexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.079