Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Phenyllactic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 121 °C til 125 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH2CH(OH)COOH |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotationstilstand | +18,5° (20 °C c=1,CH3OH) |
| Vis mere |