Få mere at vide
D-Phenylglycinol, TRC
Artikelnummer. 30428748
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428748 5 g
30426745 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3272955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56613-80-0
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Synonym (-)-(R)-beta-Aminobenzeneethanol, (2R)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol, (R)-alpha-Phenylglycinol, (betaR)-beta-Aminobenzeneethanol, D-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, D-(-)-alpha-Phenylglycinol, [(R)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-phenylethanol
SMIL N[C@@H](CO)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylglycinol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Formel vægt 137.0841