Få mere at vide
D-Phenylglycinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Phenylglycinamide |
| CAS | 6485-67-2 |
| Molekylær formel | C8H10N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (alphaR)-alpha-Aminobenzeneacetamide, (R)-alpha-Aminobenzeneacetamide, (alphaR)-alpha-Aminonbenzeneacetamide, (R)-2-Amino-2-phenylethanamide, D-2-Phenylglycinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@@H](C(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-2-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.18 |
| Formel vægt | 150.0793 |