Få mere at vide
D(-)-Phenylglycinamide, 99%
Artikelnummer. 10256101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10256101 5 g Glasflaske 5g
10307521 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10256101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346700050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6485-67-2 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6485-67-2
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD06799064
InChI nøgle KIYRSYYOVDHSPG-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-amino-2-phenylacetamide, 2r-2-amino-2-phenylacetamide, d--phenylglycinamide, d-phenylglycinamide, unii-2ndy0ko51e, 2r-2-amino-2-phenylethanamide, 2ndy0ko51e, d-phenylglycine amide, d--phenylglycinamide,, d---phenylglycine amide
PubChem CID 729987
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-phenylacetamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Phenylglycinamide
Navn note 99%
Smeltepunkt 125.0°C to 129.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(NH2)C(O)NH2
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −48.5° (20°C c=0.55,EtOH)
Specifik rotation − 48.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: better soluble ph <6
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • D(-)-Phenylglycinamide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.