Få mere at vide
D-Phenylalaninol, TRC
Artikelnummer. 30419680
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30419680 5 g
1 options
Artikelnummer. 30419680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3195155G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalaninol
CAS 5267-64-1
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 5 g
Synonym (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (R)-2-Benzylethanolamine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMIL N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997