Få mere at vide
D-Phenylalaninol, TRC
Artikelnummer. 30416454
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30416454 50 g
1 options
Artikelnummer. 30416454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31951550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalaninol
CAS 5267-64-1
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 50 g
Synonym (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (R)-2-Benzylethanolamine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMIL N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997