Få mere at vide
D-Phenylalaninol-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Phenylalaninol-d2 |
| CAS | 63386-40-3 |
| Molekylær formel | C9H11D2NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol-d2, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol-d2, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine-d2, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol-d2, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol-d2, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane-d2, (R)-2-Benzylethanolamine-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1/i7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)[C@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-1,1-dideuterio-3-phenylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.22 |
| Formel vægt | 153.1123 |