Få mere at vide
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352217
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352217 250 mg 250mg
11342217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09697.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 5267-64-1 | Molekylær formel: C9H13NO
D-Phenylalaninol bruges som et kiralt hjælpemiddel til asymmetriske Michael-reaktioner. Det er et enantiomer af L-Phenylalaninol, en hæmmer af intestinal Phenylalanin-absorption. Det fungerer som et hæmmende middel for de enzymer, der er ansvarlige for nedbrydningen af endorfiner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
D-Phenylalaninol bruges som et kiralt hjælpemiddel til asymmetriske Michael-reaktioner. Det er et enantiomer af L-Phenylalaninol, en hæmmer af intestinal Phenylalanin-absorption. Det fungerer som et hæmmende middel for de enzymer, der er ansvarlige for nedbrydningen af endorfiner.
Opløselighed
Opløselig i dichloromethan, ethylacetat, methanol.
Bemærk
Luftfølsom. Opbevar væk fra luft. Opbevar under tør inert gas. Uforeneligt med kuldioxid, luft, syrer og oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5267-64-1
Molekylær formel C9H13NO
MDL nummer MFCD00064298
Synonym d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalaninol
Smeltepunkt 89 °C til 94 °C
Mængde 250 mg
Optisk rotation +23 ±2° (c=5 i ethanol)
FN nummer UN3259
Beilstein 4665408
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%