Få mere at vide
D-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30134399
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134399 25 g
30134233 100 g
30003517 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31941025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-06-3
Molekylær formel C9 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Synonym D-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, D- (8CI), (R)-(+)-Phenylalanine, (R)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (R)-Phenylalanine, D-(+)-Phenylalanine, D-α-Amino-β-phenylpropionic acid, Endorphenyl, NSC 25005
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Mængde 25 g
Formel vægt 165.079