Få mere at vide
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15418246
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418246 1 g 1g
15438246 250 mg 250mg
15428246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63325.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3403-25-6 | C13H20ClNO2 | 257.758 g/mol
D-Phenylalanin tert-butylester hydrochlorid bruges som et fint kemisk mellemprodukt, agrokemikalie& farmaceutisk mellemprodukt. Det har antistatiske og anti-korrosionsegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Phenylalanin tert-butylester hydrochlorid bruges som et fint kemisk mellemprodukt, agrokemisk og farmaceutisk mellemprodukt. Det har antistatiske og anti-korrosionsegenskaber.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3403-25-6
Molekylær formel C13H20ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 257.758
MDL nummer MFCD00153455
InChI nøgle FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N
Synonym h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl
PubChem CID 15942423
IUPAC navn tert-butyl-(2R)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 257.76
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof