Få mere at vide
D-Phenylalanin methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435670
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435670 5 g 5g
11445670 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25920.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13033-84-6 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Benzhydryliden Aza-Glycinyl-D-Phenylalanin Methylester blev syntetiseret ud fra D-phenylalaninmethylesterhydrochlorid. Anvendes til omdannelse af aminosyrer til n-menthyloxycarbonylalkylesterderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzhydryliden Aza-Glycinyl-D-Phenylalanin Methylester blev syntetiseret ud fra D-phenylalaninmethylesterhydrochlorid. Anvendes til omdannelse af aminosyrer til n-menthyloxycarbonylalkylesterderivater.
Opløselighed Opløselig i ethanol
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13033-84-6
Molekylær formel C10H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.68
MDL nummer MFCD00066112
InChI nøgle SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
Synonym d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe-ome.hcl, d-phenylalanine methyl ester hcl, h-d-phe-ome hcl, r-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, methyl d-phenylalaninate hydrochloride, r-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
PubChem CID 11481330
IUPAC navn methyl-(2R)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Opløselighedsinformation Soluble in Ethanol and Methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 215.68
Procent renhed 99%