Få mere at vide
D-Phenylalanine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Phenylalanine-d5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 170.1104 |