missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Phenylalanine-d5, TRC

Artikelnummer. 30179361
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179361 250 mg
30179441 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30179361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319412250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 362049-55-6
Molekylær formel C9 D5 H6 N O2
Molekylvægt (g/mol) 170.22
Synonym (2R)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d5, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic Acid-d5, (R)-Phenylalanine-d5, D-(+)-Phenylalanine-d5, D-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-d5, Endorphenyl-d5, NSC 25005-d5, D-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5), D-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, D-Phenyl-d5-alanine (9CI), D-Phenylalanine-(phenyl-d5), D-(2,3,4,5,6-2H5)Phenylalanine, D-[2H5]Phenylalanine, d5-ring-D-Phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, D-Phenyl-d5-alanine
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Phenylalanine-d5
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vægt 170.1104
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.