Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11463224
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463224 100 g 100g
11443224 5 g 5g
11453224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463224 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10572.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Det er en essentiel aminosyre med antidepressive og smertestillende aktiviteter. farmaceutiske mellemprodukter, hovedsagelig brugt til at behandle, forebygge osteoporose, kardiovaskulær, diabetes, arterioskleros.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en essentiel aminosyre med antidepressive
og smertestillende aktiviteter. farmaceutiske mellemprodukter, hovedsagelig brugt til at behandle, forebygge osteoporose, kardiovaskulær, diabetes, arterioskleros.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30 mg/ml). Lidt opløseligt i methanol, ethanol, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-06-3
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00004270
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonym d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalanine
Smeltepunkt ∽273 °C til 276 °C (dekomponering)
Beilstein 2804068
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (30 mg/ml). Let opløselig i methanol, ethanol, DMSO.
Mængde 100 g
Formel vægt 165.19
Optisk rotation +34° (c=2 i vand)
Procent renhed 99%