Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11453224
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11453224
Brand: Thermo Scientific Chemicals A10572.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Det er en essentiel aminosyre med antidepressive og smertestillende aktiviteter. farmaceutiske mellemprodukter, hovedsagelig brugt til at behandle, forebygge osteoporose, kardiovaskulær, diabetes, arterioskleros.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en essentiel aminosyre med antidepressive
og smertestillende aktiviteter. farmaceutiske mellemprodukter, hovedsagelig brugt til at behandle, forebygge osteoporose, kardiovaskulær, diabetes, arterioskleros.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30 mg/ml). Lidt opløseligt i methanol, ethanol, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-06-3
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00004270
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonym d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalanine
Smeltepunkt ∽273°C to 276°C (decomposition)
Beilstein 2804068
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO.
Mængde 25 g
Formel vægt 165.19
Optisk rotation +34° (c=2 in water)
Procent renhed 99%