Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99 %
Beskrivelse
Det er en essentiel aminosyre med antidepressive og smertestillende aktiviteter. farmaceutiske mellemprodukter, hovedsagelig brugt til at behandle, forebygge osteoporose, kardiovaskulær, diabetes, arterioskleros.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og smertestillende aktiviteter. farmaceutiske mellemprodukter, hovedsagelig brugt til at behandle, forebygge osteoporose, kardiovaskulær, diabetes, arterioskleros.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30 mg/ml). Lidt opløseligt i methanol, ethanol, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Phenylalanine |
| Smeltepunkt | ∽273 °C til 276 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 2804068 |
| Merck Index | 14,7271 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (30 mg/ml). Let opløselig i methanol, ethanol, DMSO. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 165.19 |
| Optisk rotation | +34° (c=2 i vand) |
| Procent renhed | 99% |