Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99+%
Artikelnummer. 10521431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521431 25 g Glasflaske 25g
10024043 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10521431 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172040250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-06-3
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00004270
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonym d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalanine
Arsen (As) 3 ppm maks.
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 20 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,5% maks.
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 494
Specifik rotation +32° til +35° (20 °C, 589 nm) (c=2, vand)
Merck Index 15, 7382
Sulfat aske 0,1% maks.
Specifik rotationstilstand +33,50° (20 °C c=2,H2O)
Mængde 25 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Pulver