Få mere at vide
D-Penicillamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Penicillamine Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 185.0277 |